Przejdź do
P0424
Prostaglandin F2α tris salt
≥99%, synthetic, powder
Synonim(y):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprosta-5,13-dienoic acid tris salt, PGF2α−Tris
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O5 · C4H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42020658
UNSPSC Code:
12352401
EC Number:
254-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4087514
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
General description
Aqueous solutions are stable for 30 days at 2-8°C and for several months frozen at −0°C in single use aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Biochem/physiol Actions
Luteolytic prostaglandin that induces parturition. Potent vasoconstrictor of pulmonary, coronary, and cerebral arteriole beds.
Luteolytic prostaglandin that induces parturition. Potent vasoconstrictor of pulmonary, coronary, and cerebral arteriole beds. A positive feedback loop between endometrial PG F2α and luteal oxytocin is responsible for completion of luteolysis.
Luteolytic prostaglandin that induces parturition. Potent vasoconstrictor of pulmonary, coronary, and cerebral arteriole beds. Also stimulates contraction of smooth muscle, such as in bronchi, with possible involvement in asthma. This effect is at least partially mediated through tachykinin release.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5069D22550001213001
description
≥99%, synthetic, powder
description
synthetic, suitable for cell culture
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
functional group
hydroxyl, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin F2α tris salt
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)