Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, suitable for cell culture | description ≥99%, synthetic, powder | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin F2α tris salt
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?