Przejdź do
P1944
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1)
Molecular Biology
Synonim(y):
phenol chloroform RNA extraction
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
400 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12190000
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
pH
4.3-4.7
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
General description
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1) is used for the purification of total RNA from mixtures of crude cell extracts and can eliminate the need for a time consuming ultracentrifugation step. The addition of phenol, chloroform, and isoamyl can be employed to aid in the separation of lipids and cellular debris, leading to the transfer of these components to the organic phase. Meanwhile, the genomic DNA (gDNA) remains in the aqueous phase, effectively isolating it from the other substances.
Application
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1) has been used:
  • for the extraction and purification of RNA.
  • to isolate RNA from Arabidopsis siliques.
  • to extract proteins and DNA from polysomal and non-polysomal fractions.
  • in TRIzol methods to prepare and extract miRNAs from cells, tissue, and whole flies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2069P38036805OP
description
Molecular Biology
description
Supplied with Equilibration buffer, Molecular Biology
description
Molecular Biology
description
OmniPur® Grade, 25:24:1 ratio, phenol: >=99.0%, Suitable for DNA applications
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid (two-layer)
pH
4.3-4.7
pH
7.8-8.2(pH of phenolic phase after the addition of Equilibration Buffer), 6.5-6.9(pH of phenolic phase)
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
pH
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Narządy docelowe
Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
175.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.44 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, Your product is fractionated into two phases. Should I use lower phase for RNA extraction? Thank you
    1 answer
    1. Product P1944 - Phenol:Chloroform: Iso-amyl alcohol (125:24:1) is acidic. As such, the RNA isolates in an acidic pH and will partition the genomic DNA into the organic phase leaving only the RNA in the top aqueous phase.