Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
281,00 zł
Quality Segment
description
non-ionic
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCC.OCCO
InChI key
QOXZVZPASZVADM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating | description n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating | description n=18, tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating |
| description non-ionic | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the recommended long term storage conditions; temperature, humidity,... etc, for Polyoxyethylene (10) tridecyl ether product no. P2393?
1 answer-
This product, in the original form received, should be stored tightly closed at room temperature. The material is not listed as being air, light, or moisture sensitive.