Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 593,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
593,00 zł
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥0.4 unit/mg solid
mol wt
58 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥0.4 unit/mg solid | description lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid | description ammonium sulfate suspension, ≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | description - |
| specific activity ≥0.4 unit/mg solid | specific activity ≥3.0 units/mg solid | specific activity ≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥2 U/mg |
| form powder | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized |
| mol wt 58 kDa by gel filtration | mol wt 69 kDa | mol wt 110 kDa | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?