Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Nazwa produktu
Phosphate buffered saline, pH 7.4, contains BSA, powder
form
powder
Quality Segment
contains
BSA
pH
7.4
solubility
water: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Application
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pH 7.4, contains BSA, powder | description with 5% nonfat milk, powder (dry milled), pH 7.3 | description pH 7.6 (25 °C) | description pH 7.2 (25 °C) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder (dry milled) | form powder | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| pH 7.4 | pH 7.3 | pH 7.6 (25 °C) | pH 7.2 (25 °C) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?