Przejdź do
P4032
Proteinase from Aspergillus melleus
Type XXIII, ≥3 units/mg solid
Synonim(y):
Protease from Aspergillus melleus, Proteinase from Aspergillus sp.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-642-4
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥3 units/mg solid
Biological source:
Aspergillus sp. (A. melleus)
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus sp. (A. melleus)
Quality Segment
type
Type XXIII
form
solid
specific activity
≥3 units/mg solid
storage temp.
2-8°C
Application
Proteinase is an enzyme used to break down proteins by hydrolyzing peptide bonds. Proteinase is used to degrade proteins, to study proteinase inhibitors and to study thermal inactivation kinetics. Proteinase is used in nucleic acid isolation procedures in incubations. It is used to study proteinase-activated receptors, such as the transducers of proteinase-mediated signaling in inflammation and the immune response. Product P4032 is from Aspergillus melleus and has been used to non-specifically degraded xylanase from Streptomyces halstedii.
Biochem/physiol Actions
Proteinase catabolizes proteins by hydrolysis of peptide bonds. Proteases are inactivated by serine active-site inhibitors, such as phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate .
Other Notes
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent), unless otherwise indicated.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01818P2143P3910
description
Type XXIII, ≥3 units/mg solid
description
powder, brown, >0.5 U/mg
description
Type XIII, ≥0.6 unit/mg solid
description
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
specific activity
≥3 units/mg solid
specific activity
>0.5 U/mg
specific activity
≥0.6 unit/mg solid
specific activity
-
biological source
Aspergillus sp. (A. melleus)
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (Aspergillus saitoi)
biological source
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type XXIII
type
-
type
Type XIII
type
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)