Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥100 DEA units/mg protein
composition
Protein, ≥50%
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥100 DEA units/mg protein | description ≥900 DEA units/mL, buffered aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in proprietary host | description recombinant, expressed in Pichia pastoris, ≥4000 units/mg protein | description lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (in glycine buffer) |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable |
| specific activity ≥100 DEA units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥4000 units/mg protein | specific activity 30-60 units/mg protein (in glycine buffer) |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Protein, ≥50% | composition - | composition - | composition Protein, ~50% biuret |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?