Przejdź do
P4506
Phosphodiesterase I from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake)
Type IV, crude dried venom
Synonim(y):
5′-Exonuclease, Oligonucleate 5′-nucleotidohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-870-4
MDL number:
Numer WE:
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type IV
Quality Segment
form
crude dried venom
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell signalingPhosphodiesteraseI (PDEI) exists in three isoforms PDE1A,PDE1B, and PDE1C(2) that are locatedin cardiovascular, central nervous system, and other organs.
Application
Phosphodiesterase I from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake) has been used to analyse its effect on intracellular calcium concentration of neutrophils. It has also been used in combination with other enzymes to determine the activity of phosphatase enzyme.
Phosphodiesterase I, product P4506 from western diamondback rattlesnake, is used in phosphodiesterase activation assays for calmodulin. It is added to hydrolyze AMP.
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase I breaks phosphodiester bonds and catalyzes the hydrolysis of various nucleotide polyphosphates. Phosphodiesterase I is released from eucaryotic plasma membranes by phosphatidylinositol-specific phospholipase C. Phosphodiesterase I (PDEI) can hydrolyze 3′,5′-cyclicadenosine monophosphate (cAMP) and 3′,5′-cyclic guanosine monophosphate (cGMP).It forms a complex with Ca2+/calmodulin (CaM) that leads to the activationof its catalytic activity.PDEIshows biotherapeutic effects for the treatment of cancer, diseases, neurocognitive,pulmonary, metabolic, heart, renal, neurological disorders, and endocrineabnormalities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V7000A5147
description
Type IV, crude dried venom
description
-
description
Type VI, dried venom
form
crude dried venom
form
-
form
dried venom
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type IV
type
-
type
Type VI
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the activity of this enzyme in unit (U/mg)?
    1 answer
    1. This product is not tested for activity on a lot to lot basis. However, historical data show a range of 0.01 - 0.03 units per milligram.