Przejdź do
V7000
Snake venom from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake)
Synonim(y):
Crotalus atrox Venom, Rattlesnake Venom, Western Diamondback Rattlesnake Venom
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
232-564-0
NACRES:
NA.77
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Snake venom from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake) has been used:
  • in phosphodiesterase 3 (PDE3) and phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibition assay
  • in the reaction mixture for PDE3B assay
  • in PDE assay
  • to convert all nucleoside- 5′-monophosphate to guanosine and inorganic phosphate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4506A5147V6875
description
-
description
Type IV, crude dried venom
description
Type VI, dried venom
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, does this come as a powder?
    1 answer
    1. This item is supplied as a Lyophilized Powder. This information is listed in the product specification sheet. Please see the link below to review:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/167/557/V7000-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  2. Does this item come in a liquid form? What should I resuspend it in? Elaine
    1 answer
    1. A similar product, A9378, is listed under the same EC number (232-564-0) and is provided as an aqueous suspension at 5mg/mL.
      This would indicate V7000 can be dissolved in water as well at this concentration.