Przejdź do
P4560
Phosphate-Citrate Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
tablet
Synonim(y):
P-C Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
tablet
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
Phosphate-Citrate Buffer Tablets with Urea Hydrogen Peroxide may be used as a peroxidase substrate buffer for ELISA with the H2O2 included.
Preparation Note
One tablet dissolved in 10 mL of deionized water yields a 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.014% H2O2, pH 5.0 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4809P4922CDS022074
description
tablet
description
tablet
description
capsule
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
tablet
form
tablet
form
capsule
form
solid
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
dimethyl phosphonate for organic synthesis
Sigma-Aldrich N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline), N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) lab-grade, high purity N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline), N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) research grade, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) applications in organic synthesis, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) for pharmaceutical research, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) for chemical analysis, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) for materials science, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) procurement, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) for academic research, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) chemical, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) in titration studies
-
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the composition of the product p4560?
    1 answer
    1. This product contains citric acid, sodium phosphate, urea hydrogen peroxide, and other proprietary components, such that one tablet will yield 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.014% H2O2 when dissolved in 10 mL of deionized water.