Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
form
tablet
Quality Segment
pH
4.5-5.5 (1 tablet/100mL in water)
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
General description
Application
- Characterization of nettle leaves (Urtica dioica) as a novel source of protease for clotting dromedary milk by non-destructive methods.: This study uses phosphate-citrate buffer in the enzymatic extraction processes to maintain stability and activity of plant-derived enzymes, demonstrating its crucial role in the development of natural coagulants for dairy products (Bouazizi et al., 2022).
- A rapid, low pH, nutrient stress, assay to determine the bactericidal activity of compounds against non-replicating Mycobacterium tuberculosis.: Utilizing phosphate-citrate buffer, this study develops a low pH nutrient stress assay for evaluating the efficacy of antibacterial agents against dormant tuberculosis bacteria, providing a critical tool for drug development (Early et al., 2019).
- Measurement of Free Iodine in Different Formulations of Povidone-Iodine Eye Drops 5.: This investigation uses phosphate-citrate buffer to measure the stability and release of iodine in ophthalmic solutions, highlighting its importance in ensuring the efficacy and safety of eye care products (Prado et al., 2019).
Preparation Note
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Can this tablet be used for coagulation of. Milk for making cheese
1 answer-
This product is intended primarily for laboratory research purposes unless otherwise stated. This product not to be used for any other purposes, including but not limited to, in vitro diagnostic purposes, in foods, drugs, medical devices or cosmetics for humans or animals or for commercial purposes.