Przejdź do
P4912
Phospholipase D from Streptomyces sp.
Type VII, lyophilized powder, ≥150 units/mg solid
Synonim(y):
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-639-8
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥150 units/mg solid
Biological source:
Streptomyces sp.
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
type
Type VII
form
lyophilized powder
specific activity
≥150 units/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
The enzyme from Sigma has been used in the translocation of sphingosine kinase 1 (SK1) to membrane fractions under in vitro conditions. It has also been used to produce phosphatidic acid (PA) from phosphatidylcholine (PC) in HL60 permeabilized cells.
Phospholipase D (PLD) has been used to hydrolyze the phosphate bonds of phospholipids and sphingomyelin to yield the corresponding phosphatidic acid. It has also been used to study metabolic labeling and direct imaging of choline phospholipids in vivo by measuring propargyl-Cho incorporation. Furthermore, PLD has been used in purification and kinetic studies.
Biochem/physiol Actions
Phospholipase D is glycerophospholipid-specific. It is markedly less active on sphingomyelins and lysophospholipids. Phospholipase D hydrolyzes the phosphate bonds of phospholipids and sphingomyelin to give the corresponding phosphatidic acid.
Hydrolyzes the phosphate bonds of phospholipids and sphingomyelin to give the corresponding phosphatidic acid.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
Protein by biuret
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of choline from 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine per hour at pH 8.0 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0065P8398P0515
description
Type VII, lyophilized powder, ≥150 units/mg solid
description
≥50,000 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
description
Type IV, lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
description
Type II, lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
specific activity
≥150 units/mg solid
specific activity
≥50,000 units/mL
specific activity
≥100 units/mg solid
specific activity
≥60 units/mg protein
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
-
biological source
Arachis hypogaea
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type VII
type
-
type
Type IV
type
Type II
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 本製品はカルタヘナ法に該当する試薬でしょうか。また菌体除去のためのフィルターろ過はされているのでしょうか。
    1 answer
    1. The Cartagena Protocol is not applicable to this product. While the manufacuturing process is proprietary, current methods of extraction and purification would eliminate the presence of any whole, vialble organisms. This is not a sterile product. Prepared solutions may be filter-sterilized prior to use.