Przejdź do
P5397
n-Propionyl coenzyme A lithium salt
≥85%
Synonim(y):
n-Propionyl CoA lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40N7O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
823.60
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Form:
powder
Assay:
≥85%
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
yeast
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].[P](=O)(O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC)(C)C)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O[P](=O)(O)O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O
InChI
1S/C24H40N7O17P3S.Li/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31;/h11-13,17-19,23,34-35H,4-10H2,1-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,
InChI key
CXNLEKKSVXVZAF-IEQRABFGSA-N
General description
Propionyl-CoA is obtained as an end product of isoleucine, valine and methionine catabolism. It is an essential component for the methylaspartate cycle. Branched-chain amino acids and cholesterol also give rise to propionyl-CoA. Propionyl coenzyme A (CoA) is the coenzyme A derivative of propionic acid. Propionyl CoA is formed during the β-oxidation of odd-chain fatty acids.
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Propionyl coenzyme A (Propionyl-CoA) may be used to characterize and study propionyl-coenzyme A carboxylase complexes found in bacteria. Propionyl-CoA may be used to study the specificity and kinetics of methylisocitrate lyase(s).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1385P2153M4263
description
≥85%
description
≥90%
description
~95%
description
≥90% (HPLC)
assay
≥85%
assay
≥90%
assay
~95%
assay
≥90% (HPLC)
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL protein, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)