Przejdź do
P5884
Brij® 58
average Mn ~1124
Synonim(y):
Polyethylene glycol hexadecyl ether, Polyoxyethylene (20) cetyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)20C16H33
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1899885
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average Mn ~1124
aggregation number
70
technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
mp
~38 °C
transition temp
cloud point >100 °C
HLB
16
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
InChI key
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Brij 58 is a nonionic surfactant or detergent for protein extraction and permeabilization of cells. It may be used in the preparation of yeast spheroplasts.
Application
Polyethylene glycol hexadecyl ether, or Brij 58, has been used in a study to assess properties of gemini-conventional surfactant mixtures and their effects on solubilization of polycyclic aromatic hydrocarbons. It has also been used in a study to investigate RNase-sensitive constraint of bacterial nucleoid structure.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS02103888311547801
description
average Mn ~1124
description
-
description
average Mn ~330
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
aggregation number
70
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
-
HLB
16
HLB
12.9
HLB
5
HLB
-
mp
~38 °C
mp
32-34 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brij® 58
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?