Przejdź do
P7892
Phenyl-Sepharose CL-4B
extent of labeling: ~40 μmol per mL
Synonim(y):
Phenyl-Agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
extent of labeling
~40 μmol per mL
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
hydroxyl
matrix spacer
3 atoms
particle size
45-165 μm
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
storage temp.
2-8°C
General description
P7892-200ML′s updated product number is GE17-0810-01
Application
Phenyl Sepharose™ is used in protein chromatography, affinity chromatography, hydrophobic interaction media, resins and separation media. Phenyl Sepharose™ has been used in studies that contributed to improving industrial applications in additives in detergents and feed industries. Phenyl Sepharose™ has also been used to study microbial communities inhabiting hypersaline environments.
Physical form
Suspension in 20% ethanol
aqueous ethanol suspension
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O6001P2459P2334
description
extent of labeling: ~40 μmol per mL
description
-
description
high substitution, extent of labeling: ~40 μmol per mL (high substitution)
description
low substitution, extent of labeling: ~20 μmol per mL
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
agarose, 6% cross-linked
matrix
agarose, 6% crosslinked
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
form
suspension
form
-
form
suspension
form
suspension
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
-
capacity
~14 mg/mL binding capacity (BSA)(lineal flow rate of 100 cm/hr)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl-Sepharose CL-4B
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)