Przejdź do
1535744
USP
Fosfatydyloetanoloamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-sn-Phosphatidylethanolamine, L-α-Cephalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phosphatidylethanolamine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny fosfatydyloetanoloaminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Egg Phospholipids
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001953P6386P7943
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Type III, 10 mg/mL in chloroform, ≥97%, solution
description
Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
API family
phosphatidylethanolamine
API family
phosphatidylethanolamine
API family
-
API family
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)