Przejdź do
P9743
pT7-FLAG™-4 Expression Vector
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
38190401
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
pT7-FLAGa-4 is a 6451 bp Escherichia coli expression vector used for cloning and cytoplasmic expression of a properly inserted open reading frame as a C-terminal FLAGÒ fusion protein containing the FLAG epitope (DYKDDDDK). The promoter region of the very strong phage T7 promoter drives transcription of ORF-FLAG fusion constructs.
Legal Information
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E5280P1243P3871
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. pT7-FLAG-4のVectorに遺伝子を導入して導入遺伝子-FLAGごと別のVectorに移動することを考えているのですが、FLAGよりもC-Terminal側の制限酵素サイトの情報はありますでしょうか。ご教示いただけると幸いです。
    1 answer
    1. Only restriction enzyme information at the multiple cloning site (MCS) is available, as shown in the technical bulletin. There isn't a restriction enzyme site available at the C-terminal end of the FLAG tag before the stop codon.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/236/048/p9743bul.pdf