Przejdź do
P1243
pT7-FLAG™-2 Expression Vector
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106610
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
grade
Molecular Biology
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
pT7-FLAG-2 is a 4.8 kb E . coli expression vector used for cloning and cytoplasmic expression of a properly inserted open reading frame as a C-terminal FLAG® fusion protein containing the FLAG epitope (DYKDDDDK). The promoter region of the very strong phage T7 promoter drives transcription of ORFFLAG fusion constructs. This vector requires the use of E. coli cells containing a source of the T7 polymerase, such as BL21(DE3)T1R cells, Catalog Number B2935.
The C-terminal FLAG fusion protein may be detected using Monoclonal ANTI-FLAG?M2, Catalog Number
F3165, and purified using the ANTI-FLAG M2 Affinity Gel, Catalog Number A2220.
Vector Maps and Sequences
Other Notes
  • pT7-FLAG-2 Expression Vector, 10 μg (P6867) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
  • pT7-FLAG-2-BAP Control Vector 1 μg ( P7117) is supplied as 0.5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) with 1 mM EDTA.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E5280P3871P9743
description
-
description
-
description
-
description
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)