Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technique(s):
fractionation: suitable
Storage temp.:
2-8°C
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit reagents utilize a powerful detergents for higher loading and resolution of proteins in 2D gels. Protein Extraction Reagent Types 3 and 4 are optimized for proteomic studies. Extraction reagents 3 and 4 are ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis. This kit also includes reagents for the reduction and alkylation of disulfide bonds. The ProteoPrep® Membrane Extraction Kit was designed through a collaboration of Proteome Systems and Sigma research scientists.
Application
Features and Benefits
- Innovative detergent preparations - Improved solubility allows for higher protein loads and greater visibility of low abundance proteins in 2D gels.
- Two pre-mixed solubilization solutions - Removes interfereing non-membrane proteins prior to extractions, resulting in uncluttered 2D arrays.
- Pre-measured reducing & alkylating reagents - Easy-to-use reagents provide improved IEF resolution.
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| input general use sample(s) | input general use sample(s) | input general use sample(s) | input general use sample(s) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?