Przejdź do
PROTRA
ProteoPrep® Reduction and Alkylation Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32129103
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
≥1 yr (when stored at 2-8°C)
Quality Segment
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
input
general use sample(s)
storage temp.
2-8°C
Application
The ProteoPrep Reduction & Alkylation Kit contains the necessary reagents to conveniently reduce and alkylate disulfide binds in preparation for 2D gel electrophoresis. These reagents are compatible with chaotropic extraction reagents and are conveneintly packaged to save time and increase efficiency. The kit contains five vials of both the reducing agent, tributylphosphine (TBP), and the alkylating agent, iodoacetamide.
Features and Benefits
  • Tributylphosphine is supplied safely as a 200 mM solution in N-methyl-2-pyrrolidine
  • Reduction and alkylation of protein samples increase 2D spot resolution
  • Conveniently packaged components save time and increase efficiency
  • Compatibility with chaotropic extraction reagents simplifies sample preparation
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PROTMEMPROTTWOPROTTOT
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
fractionation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, fractionation: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
≥1 yr (when stored at 2-8°C)
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)