Przejdź do
PZ0318
PF-06761281
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(2R)-2-Hydroxy-2-[2-(2-methoxy-5-methyl-3-pyridinyl)ethyl]-butanedioic acid, (R)-2-Hydroxy-2-(2-(2-methoxy-5-methylpyridin-3-yl)ethyl)-succinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161503
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(CC[C@](CC(O)=O)(O)C(O)=O)=C(OC)N=C1
InChI
1S/C13H17NO6/c1-8-5-9(11(20-2)14-7-8)3-4-13(19,12(17)18)6-10(15)16/h5,7,19H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18)/t13-/m1/s1
InChI key
FGYMJXFSHBLHLW-CYBMUJFWSA-N
General description
PF-06761281 is a small, polar dicarboxylate compound. Its structure is similar to citrate, which is the endogenous substrate of Na+-citrate cotransporter (NaCT). It is a novel, potent inhibitor of SLC13a2/3/5 (solute channel) family, along with selectivity for NaCT.
Application
PF-06761281 has been used as a SLC13A family inhibitor, in rats to determine its unbound partition coefficient (Kpuu), to estimate its potency as a drug.
Biochem/physiol Actions
PF-06761281 is an inhibitor of the sodium-coupled citrate transporter (NaCT or SLC13A5), which may be a target for tretment and prevention of metabolic disorders. The SLC13 transporters SLC13A2 (NaDC1), SLC13A3 (NaDC3), and SLC13A5 (NaCT) co-transport di- and tricarboxylates with multiple sodium ions into cells. PF-06761281 inhibits citrate uptake with an IC50 of 740 nM for NaCT in human hepatocytes. PF-06761281 has >25-fold in vitro selectivity for NaCT over NaDC1 and NaDC3 and was inactive in a selectivity panel of 65 targets.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2214HPA044343ZRB2085
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)