Przejdź do
SML2214
BI01383298
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(3,5-Dichlorophenylsulfonyl)-N-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
368,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
1487,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19Cl2FN2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
368,05 zł
Cena katalogowa433,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(S(N2CCC(C(NCC3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C19H19Cl2FN2O3S/c20-15-9-16(21)11-18(10-15)28(26,27)24-7-5-14(6-8-24)19(25)23-12-13-1-3-17(22)4-2-13/h1-4,9-11,14H,5-8,12H2,(H,23,25)
InChI key
VUOYAALVGSMUHC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI01383298 is a selective probe for the Na(+)/citrate co-transporter (NaCT), SLC13A5. For characterization details of BI01383298, please visit the BI01383298 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Na(+)/citrate cotransporter (NaCT; SLC13A5) probe
Features and Benefits
BI01383298 is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA044343PZ0318ZRB2085
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
≥97% (HPLC)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
lyophilized
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)