Przejdź do
R4526
Reference Dye for Quantitative PCR
100 ×, solution
Synonim(y):
Reference dye for qPCR, ROX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.3 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
89,40 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
89,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for ≥600 reactions
feature
PCR Additives
concentration
100 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
red
input
crude DNA
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Sigma′s Reference Dye for quantitative polymerase chain reaction (qPCR) is a proprietary dye for use with real-time PCR. It is used for the normalization of reaction data when using SYBR Green, molecular probes, or dual-labeled probe chemistries for real-time detection. The Reference Dye is supplied as a 100× solution with a maximum excitation and emission of 586 nm and 605 nm, respectively. Instrument settings for ROX reference dye are satisfactory for the measurement of Reference Dye for qPCR.
Application
Reference Dye for Quantitative PCR has been used:
  • in the preparation of mastermix for real time-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR)
  • as a component of the reaction mixture for detection of Clostridium difficile by quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
  • for analyzing the degree of cellular DNA contamination by qPCR
Other Notes
Reference Dye for Quantitative PCR is forR&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E0781UPROX1EAGLETMMRO
vibrant-m
UPROX1
Ultra pure ROX
description
100 ×, solution
description
125 mL sufficient for 10000 amplifications, hotstart, dNTPs included
description
Ultra pure, Molecular Biology grade reference dye for Quantitative PCR
description
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
concentration
100 ×
concentration
-
concentration
-
concentration
-
color
red
color
-
color
-
color
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solution
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)