Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócspecies reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
General description
The Human IL-6 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-6 cell lysate and tissue lysate.
Immunogen
Recombinant Human IL-6
Application
Biochem/physiol Actions
IL-6 (interleukin 6) is a pleiotropic cytokine that plays an important role in host defense by regulating immune and inflammatory responses. Produced by T cells, monocytes, fibroblasts, endothelial cells and keratinocytes, IL-6 has diverse biological functions. It stimulates B-cell differentiation and antibody production, synergizes with IL-3 in megakaryocyte development and platelet production, induces expression of hepatic acute-phase proteins, and regulates bone metabolism. IL-6 is associated with various autoimmune and inflammatory diseases. High levels of IL-6 are present in the synovial fluid from rheumatoid arthritis patients. It is also linked with chronic inflammatory proliferative disease and B cell malignancy, Castleman′s disease, and plasmacytoma/multiple myeloma.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?