Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1-10000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... INHBB(3625)
General description
Immunogen
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates | description for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates | description for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates | description for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric |
| Gene Information human ... INHBB(3625) | Gene Information human ... RETN(56729) | Gene Information human ... TAC3(6866) | Gene Information human ... GHRL(51738) |
| species reactivity rat, mouse, human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, rat, mouse |
| technique(s) enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable |
| input sample type plasma | input sample type cell lysate | input - | input sample type culture supernatant(s) |
| assay range inter-assay cv: <15% | assay range inter-assay cv: <15% | assay range - | assay range inter-assay cv: <15% |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?