Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2360,00 zł
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TAC3(6866)
mouse ... TAC3(21334)
rat ... TAC3(29191)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates | description for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates | description ≥95% (HPLC) | description for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates |
| Gene Information human ... TAC3(6866) | Gene Information human ... TAC1(6863) | Gene Information human ... TAC3(6866) | Gene Information human ... INHBB(3625) |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity - | species reactivity rat, mouse, human |
| technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?