Przejdź do
RAB0428
Vaspin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The Vaspin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Vaspin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Vaspin, synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0415RAB0208RAB0018
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Gene Information
human ... SERPINA12(145264)
mouse ... SERPINA12(68054)
rat ... SERPINA12(191570)
Gene Information
human ... RETN(56729)
Gene Information
human ... GHRL(51738)
Gene Information
human ... APLN(8862)
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)