Przejdź do
RAB0502
Human Thyroid Stimulating Hormone ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Synonim(y):
TSH, Thyroid Stimulating Hormone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
human ... CGA(1081), TSHB(7252)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081), TSHB(7252)
General description
The Human TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TSH in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human TSH
Application
This product is for research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8938869006MSAB1301017
description
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
description
Lyophilized powder, ≥ 25IU/mg protein
description
-
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
human
Gene Information
human ... CGA(1081), TSHB(7252)
Gene Information
bovine ... CGA(280749), TSHB(281552)
Gene Information
human ... TSHB(7252)
Gene Information
human ... TSHB(7252)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
western blot: 1:250-1:500, flow cytometry: 1:10-1:50, immunohistochemistry: 1:50-1:100, indirect immunofluorescence: 1:10-1:50
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)