Przejdź do
RAB0639
Human CHI3L1 / Chitinase-3-like Protein 1 ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... CHI3L1(1116)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
General description
The CHI3L1 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Chitinase 3-like in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC196AMAB91777HPA077365
description
-
description
clone mAY, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12241, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
-
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, activity assay: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL, immunohistochemistry: 1:1000 - 1:2500
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL (ICC-IF)
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)