Przejdź do
RAB0725
Human PPY / Pancreatic Prohormone ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... PPY(5539)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.10-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PPY(5539)
General description
The PPY ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Pancreatic Prohormone in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2500747HPA032122EZHPP40K
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
Gene Information
human ... PPY(5539)
Gene Information
human ... PPY(5539)
Gene Information
human ... PPY(5539)
Gene Information
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.10-1000 pg/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)