Przejdź do
RAB0827
Mouse Mbl2 / Mannose-binding Protein C ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Mbl2(17195)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Mbl2(17195)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse MBL-2 /Mannose Binding Protein C.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0548RAB0680RAB1812
description
-
description
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
Gene Information
mouse ... Mbl2(17195)
Gene Information
human ... MBL2(4153)
Gene Information
human ... IGF2R(3482)
Gene Information
rhesus macaque ... MBL2(702652)
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rhesus macaque
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.03 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.27 ng/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)