Przejdź do
RAB0680
Human IGF2R / Cation-independent mannose-6-phosphate Receptor ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... IGF2R(3482)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.27 ng/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IGF2R(3482)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Insulin-Like Growth Gactor type II Receptor.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA011332SAB4501526ZRB1939
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... IGF2R(3482)
Gene Information
human ... IGF2R(3482)
Gene Information
human ... IGF2R(3482)
Gene Information
human ... IGF2R(3482)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.27 ng/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
-
input
-
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
10 - Combustible liquids
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)