Przejdź do
RAB0831
Mouse Igdcc4 / Immunoglobulin Superfamily DCC Subclass member 4 ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Igdcc4(56741)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Igdcc4(56741)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Immunoglobulin Superfamily DCC Subclass member 4.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0843RAB0804RAB0802
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Igdcc4(56741)
Gene Information
mouse ... Tnfrsf1B(21938)
Gene Information
-
Gene Information
-
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)