Przejdź do
RDD019
Potassium phosphate tribasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
Synonim(y):
Tripotassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
684,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-907-1
MDL number:
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
anhydrous, reagent grade
product line
Redi-Dri™
assay
≥97%
form
crystalline
quality
free-flowing
loss
≤5.0% loss on ignition
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI key
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P562993879304249
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
description
reagent grade, ≥97%
description
-
description
90%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
-
assay
90%
grade
anhydrous, reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
ChemBeads
product line
-
form
crystalline
form
powder
form
solid
form
crystalline
density
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate tribasic
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?