Przejdź do
S1509
Sigma TLC spray box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
286,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
286,50 zł
Cena katalogowa382,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
size
~14 in. × 14 in. × 14 in.
compatibility
for use with most Sigma sprays.
General description
Completely disposable.
Contains knock out vents for better ventilation. Easy to assemble.
The reagent/chemical spraying on the TLC plates are generally carried out inside a fume hood or commercially available TLC spray cabinet with blower and exhaust hose. The TLC plate can be placed supported upright or on a paper inside the spray box. Spraying the box ensures complete removal of reagent mist.
Application
  • Sigma TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates.
  • Sigma TLC spray box may be used in thin layer chromatography and HPTLC.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1942I9157N1286
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
size
~14 in. × 14 in. × 14 in.
size
-
size
-
size
-
compatibility
for use with most Sigma sprays.
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)