Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł |
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
374,00 zł
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥5 units/mg protein
extent of labeling
3-9 mol FITC per mol streptavidin
storage temp.
−20°C
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg protein | description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | description ~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution | description essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| extent of labeling 3-9 mol FITC per mol streptavidin | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
| specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity ≥13 units/mg protein |
| conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate gold conjugate | conjugate - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?