Przejdź do
S6576
ChIP Next Gen Seq Sepharose™
Synonim(y):
Staph-Seq
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32160701
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
20-25°C
General description
The DNA-blocked “Staph-Seq” cells are ideally suited for studying recruitment of low abundance transcription factors (TF) in genome wide location analysis experiments such as ChIP-chip and ChIP-Seq. Sequencing quality modified Staph A (Staph-Seq) is achieved by employing a proprietary DNA-blocking technology to prevent Staph A DNA contamination of next-generation sequencing data in ChIP-Seq experiments. The high surface-density of endogenous protein A on the cell wall of Staph A serves as an excellent matrix to pull-down rare TF-associated chromatin complexes.
Learn more about ChIP kits and protocol.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q1754171010
description
-
description
preswollen, 24-44 μm (wet), average exclusion limit ~4,000,000 Da
description
chromatin IP & next generation sequencing library preparation from genomic DNA.
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, sample preparation: suitable
storage temp.
20-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)