Przejdź do
S6635
Span® 20
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Sorbitan laurate, Sorbitan monolaurate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
215-663-3
MDL number:
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
346.47 g/mol
sustainability
Sustainability features
concentration
≥44% (GC)
greener alternative category
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
InChI key
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
General description
Span 20 is a co-surfactant.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is 100% bio-based non-ionic surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
Application
Span 20 has been used in a study to assess enhanced solubility and oral bioavailability of itraconazole. It has also been used in a study to investigate the oxidation of unsaturated lipids in oil-in-water emulsions.
Other Notes
Fatty acid composition: Lauric acid (C12:0) ≥ 44%; balance primarily myristic (C14:0), palmitic (C16:0) and linolenic (C18:3) acids.
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8554809569S7010
Span® 80 viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C)
Supelco
85548
Span® 80
® 80 suitable for GC
Supelco
09569
® 80
description
-
description
viscosity 1000-2000 mPa.s (20 °C)
description
suitable for GC
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
346.47 g/mol
mol wt
428.60 g/mol
mol wt
428.60 g/mol
mol wt
430.63 g/mol
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
concentration
≥44% (GC)
concentration
-
concentration
-
concentration
45-55% (GC)
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 149 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?