Przejdź do
S7076
SB 202190 monohydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid, p38 MAP kinase inhibitor
Synonim(y):
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole monohydrochloride hydrate, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol monohydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14FN3O · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.80 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SB 202190 monohydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O.ClH.H2O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15;;/h1-12,25H,(H,23,24);1H;1H2
InChI key
CZZOICWZVYZUNP-UHFFFAOYSA-N
Application
SB 202190 monohydrochloride hydrate has been used as a component of human prostate culture medium and organoid culture medium It has also been used as p38 mitogen activated protein kinase (MAPK) inhibitor in colon cancer cells.
SB 202190 may be used to inhibit p38-mediated cell signaling.
Biochem/physiol Actions
SB 202190 monohydrochloride hydrate mediates the phosphorylation of serine in the mutant p53 protein and modulates cell adhesion and prevents cell proliferation in breast cancer cell lines.
SB 202190 binds within the ATP pocket of p38 kinase and inhibits the p38α and β isoforms.
SB 202190 is a highly selective, potent, and cell-permeable inhibitor of p38 MAP kinase.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7067559388559397
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
SB 202190, CAS 152121-30-7, is a potent, reversible, competitive inhibitor of p38. Inhibits p38 phosphorylation of myelin basic protein. Blocks the activity of p38β (Ki = 16 nM; IC50 = 350 nM).
description
InSolution, ≥98%, p38 MAP kinase inhibitor
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)