Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22BrClN2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(Br)c(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)c(O[C@@H]3CCN(C)C3)c2
InChI
1S/C19H22BrClN2O5S/c1-23-7-6-13(11-23)28-16-8-12(4-5-15(16)21)22-29(24,25)19-10-18(27-3)17(26-2)9-14(19)20/h4-5,8-10,13,22H,6-7,11H2,1-3H3/t13-/m1/s1
InChI key
KQCZCINJGIRLCD-CYBMUJFWSA-N
Application
SB 657510 may be used to study the urotensin II receptor-mediated signaling.
Biochem/physiol Actions
SB 657510 is a potent and selective urotensin-II (UT) receptor antagonist.
SB 657510 slows development of diabetes-associated atherosclerosis in mouse model of diabetes.1
SB-657510 is a selective urotensin-II (UT) receptor antagonist. Human urotensin-II (hU-II) is proposed to play a significant role in cardiorenal and metabolic disease states, including heart failure, atherosclerosis, hypertension.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description 99% | description 98% |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥30 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?