Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
75000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥4,500 units/mg protein
mol wt
32.5 kDa
composition
Protein, ≥95% biuret
relevant disease(s)
arthritis
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE) | description - | description ≥3,000 units/mg protein, BioReagent, lyophilized powder, suitable for cell culture | description lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret |
| specific activity ≥4,500 units/mg protein | specific activity ≥3000 units/mg dry wt. | specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥3,000 units/mg protein |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 32.5 kDa | mol wt - | mol wt 32.5 kDa | mol wt 32.5 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?