Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł |
30000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
75000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
300000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
649,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,000 units/mg protein
mol wt
32.5 kDa
composition
Protein, ≥95% biuret
storage condition
(Store under nitrogen.
Tightly closed. Dry.)
technique(s)
immunoblotting: suitable, inhibition assay: suitable
color
blue-green
pI
4.95
solubility
water: 20 mg/mL, aqueous buffer, pH 7.5: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... SOD1(281495), SOD2(281496)
General description
Application
- in a study to assess a kinetic model of radiation-induced inactivation of superoxide dismutase in nitrous oxide-saturated solutions
- in a study to investigate the possible participation of superoxide anion in the intestinal tryptophan 2,3-dioxygenase reaction
- to investigate its effect on the hemolysis rate of human RBCs and hemoglobin-nitric oxide complex (HbNO) stability in human erythrocytes
- in combination with catalase to study its effect on cell differentiation in vitro
- to quantify superoxide levels and study their effect on reactivity in mouse pulmonary arteries through chemiluminescence and cytochrome C reduction methods
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret | description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥2500 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE) | description ≥3,000 units/mg protein, BioReagent, lyophilized powder, suitable for cell culture | description BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE) |
| specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥2500 units/mg protein | specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥4,500 units/mg protein |
| technique(s) inhibition assay: suitable, immunoblotting: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| Gene Information cow ... SOD1(281495), SOD2(281496) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine erythrocytes | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Superoxide Dismutase from bovine erythrocytes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?