Przejdź do
S7776
Starch Azure
Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Synonim(y):
Starch–Remazol brilliant blue R, RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
MDL number:
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
General description
Starch is an insoluble starch substrate specific for α-amylase and not for other exo enzymes. α-amylase catalysis of starch azure solubilization is measured at 595 nm.
Substrate for colorimetric determination of α-amylase.
Application
Starch Azure has been used as a substrate
  • in the screening of α-amylase activity in decontaminated malted flour at varying pH and temperature
  • for monitoring the inhibitory activity of Physalis peruviana extracts
  • for thermostable α-amylase extracted from deep sea and acidic soil
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S762985641H6268
description
Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
description
Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
description
amylase substrate
description
protease substrate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch Azure
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)