Przejdź do
S8295
Sodium selenate
BioXtra
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
403,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2SeO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.94
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
236-501-8
MDL number:
Form:
powder
403,75 zł
Cena katalogowa475,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.02%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4Se/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium selenate has been used as an inorganic source of selenium:
  • to study its effect on the immune response and disease resistance of prawn
  • to study its antioxidant defense and in glucose homeostasis in streptozotocin-induced diabetes
  • as standard in enzymatic hydrolysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0882481513214485
description
BioXtra
description
≥95% (elemental analysis)
description
40 wt. % in H2O, 99.95% trace metals basis
description
99%
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
impurities
≤0.1% Insoluble matter, ≤0.01% Phosphorus (P)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
cation traces
Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Al: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, K: ≤0.02%, NH4+: ≤0.05%, Cu: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
pH
-
pH
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.1%, chloride (Cl-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium selenate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the storage condition of the product?
    1 answer
    1. This product is stored in room temperature. Store tightly closed in a dry and well-ventilated place. Please see section 7 of the Safety Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/s8295