Przejdź do
S8445
SigmaMarker™
wide range, mol wt 6,500-200,000 Da
Synonim(y):
protein markers, protein standards
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105337
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
2-8°C
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
usage
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm),  vial sufficient for 50-100 PhastGels
mol wt
6,500-200,000 Da
storage temp.
2-8°C
Application
SigmaMarker has been used as a protein marker in sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
SigmaMarkers are designed for use with Laemmli SDS-PAGE, the PhastSystem (Pharmacia) and Schagger and von Jagow SDS-PAGE (Tricine). SigmaMarkers cover the range of molecular weights common to most proteins or their subunits. The wide, high and low range markers are lyophilized with sample buffer so that they are ready-to-use after reconstitution with deionized water. The markers are formulated to yield a distribution of well-defined bands of approximately equal intensity after electrophoresis and Coomassie blue staining.
Preparation Note
Reconstitution with 100 μl of deionized water results in a solution containing 2-3.5 mg of protein per ml of 62 mM Tris-HCl, pH 6.8, 1 mM EDTA, 4% sucrose, 10 mM TCEP, 2% SDS, and 0.01% bromophenol blue.
Other Notes
Protein (mol. wt.)
Aprotinin, bovine lung (6,500)
α-Lactalbumin, bovine milk (14,200)
Trypsin inhibitor, soybean (20,000)
Trypsinogen, bovine pancreas (24,000)
Carbonic anhydrase, bovine erythrocytes (29,000)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, rabbit muscle (36,000)
Ovalbumin, chicken egg (45,000)
Glutamic dehydrogenase, bovine liver (55,000)
Albumin, bovine serum (66,000)
Phosphorylase B, rabbit muscle (97,000)
β-Galactosidase, E. coli (116,000)
Myosin, porcine heart (200,000)
Will yield 12 protein bands with Coomassie Blue staining.
Legal Information
SigmaMarker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3913
description
wide range, mol wt 6,500-200,000 Da
description
low range, mol wt 6,500-66,000 Da
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
6,500-200,000 Da
mol wt
6,500-66,000 Da
usage
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm),  vial sufficient for 50-100 PhastGels, sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm),  vial sufficient for 50-100 PhastGels
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SigmaMarker™
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Quería saber con que tengo que rehidratar el marcador, si puedo rehidratar solo para una electroforesis (cuanto utilizo y en cuanto lo rehidrato?) La conservación del resto que quedara liofilizado, en nevera o congelado?
    1 answer
    1. Reconstitute each vial with 100 uL of deionized water. Vortex for a few seconds to ensure the material is completely dissolved. After reconstitution, immediately aliquot and store the unused portion below –20 °C. Repeated freezing and thawing of reconstituted SigmaMarkers is not recommended.
      Helpful?
  2. Can the marker be used when the staining method used is Silver staining? Is the marker compatible with Gel and buffers from other makers too. We are considering purchasing the marker for using also as control in Proteomics analysis. Regards,
    1 answer
    1. This product is suitable for silver staining and compatible with gels and buffers from other suppliers. Please see the link below to review the product technical bulletin, including the recommended protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/562/s8445bul.pdf