Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pack of 1 ea
7500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 366582
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
This stand supports the Dewar and allows convenient, safe pouring of liquid. Wheels add mobility and additional handling ease.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description tipping stand for 25 L Dewar | description cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar | description rack for 5 drawers for LS3000 liquid nitrogen refridgerator | description cap/necktube core for 25 L Dewar |
| manufacturer/tradename Worthington 366582 | manufacturer/tradename Worthington 366783 | manufacturer/tradename Worthington RS30-9C50 | manufacturer/tradename Worthington D025-9C16 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?