Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 20 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
compatibility
for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus
detection method
SYBR™ Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- SYBR™ Green I dye binds to double-stranded DNA and is ideal for quantifying any DNA sequence. Detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout cycling.
- JumpStart Taq DNA polymerase prevents amplification of non-specific products while increasing target yield.
- Internal Reference Dye is provided for reaction normalization. Maximum excitation and emission is 586 nm and 605 nm, respectively.
- SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix reduces preparation time and the risk of contamination from multiple pipetting steps.
- The master mix allows consistency and reproducibility from one reaction to the next
- Reduced set-up time as compared to manual or wax Hot Start methods
- Reduced primer dimers
- Allows for room temperature set-up; Ideal for high throughput, quantitative PCR application
Packaging
20RXN is packaged as 1 X 500 μL
400RXN is packaged as 1 X 10 mL
2000RXN is packaged as 1 X 50 mL
Other Notes
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
55965-84-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?