Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1660,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥1,350 units/mg protein
mol wt
5000 Da
composition
Protein, ≥20% biuret
extent of labeling
≥10 mol PEG per mol protein
storage temp.
−20°C
General description
Application
- in the incubation of lung slices for measurement of dihydroethidium (DHE) fluorescence in cultured bovine pulmonary artery endothelial cells
- as supplement in T cell culture to investigate its effect on cytokine production
- in the preincubation of the carotid artery sections prior to DHE treatment
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥1,350 units/mg protein | description ≥3,000 units/mg protein, BioReagent, lyophilized powder, suitable for cell culture | description BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE) | description - |
| specific activity ≥1,350 units/mg protein | specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥4,500 units/mg protein | specific activity ≥3000 units/mg dry wt. |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 5000 Da | mol wt 32.5 kDa | mol wt 32.5 kDa | mol wt - |
| Quality Level 200, 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| extent of labeling ≥10 mol PEG per mol protein | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?