Przejdź do
S9626
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
Synonim(y):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-772-1
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32150313
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type H-1
Quality Segment
form
powder
sulfatase activity
≥10,000 units/g solid
secondary activity
≥300 unit/mg solid β-glucuronidase (at pH 5.0)
mol wt
~85 kDa by gel filtration
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Sulfatase from Helix pomatia has been used in:
  • sample extraction
  • sulfatase assays
  • enzymatic hydrolysis
  • extract preparation for glucosinolate analysis
Biochem/physiol Actions
Sulfatase from Helix pomatia facilitates the synthesis of thiohydroximates. It causes the hydrolysis of β-naphthyl sulfate much faster than a-naphthyl sulfate and possesses regiospecificity in the hydrolysis of ortho and para substituted phenyl sulfates.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hour at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9751G0751G1512
description
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
description
Type H-2, aqueous solution, ≥2,000 units/mL
description
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
description
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
aqueous solution
form
partially purified powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
~85 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfatase from Helix pomatia
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What ist the recommend buffer for digestion?
    1 answer
    1. The recommend buffer for this product is 200 mM sodium acetate buffer. Please see the link below to review the enzymatic assay protocol for this material:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/314/281/s9626enz.pdf
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/636/561/s9626pis.pdf
      Helpful?
  2. How long will Product S9626 retain enzymatic activity when stored at -20C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the Product Dating Information document under ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. Can Sulfatase S9626 be dissolved in 0.2% NaCl?
    1 answer
    1. Solubility in 0.2% NaCl has not been tested for this product.
      Helpful?
  4. What is the solubility of Product S9626, Sulfatase from Helix pomatia?
    1 answer
    1. Prior to determining the activity of this enzyme, Sigma reconstitutes it in 0.2% (w/v) sodium chloride.
      Helpful?
  5. Does Product S9626, Sufatase from Helix pomatia, contain B-Glucuronidase activity?
    1 answer
    1. This product contains >300 units/mg solid B-Glucuronidase activity.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How is Product S9626, Sulfatase from helix pomatia, prepared?
    1 answer
    1. This enzyme is isolated by acetone fractionation.